Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SDF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6657-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_008854.2
SDF2 Protein
Research Use Only
SDF2
Recombinant Protein
E. coli
SSLGVVTCGS VVKLLNTRHN VRLHSHDVRY GSGSGQQSVT GVTSVDDSNS YWRIRGKSAT VCERGTPIKC GQPIRLTHVN TGRNLHSHHF TSPLSGNQEV SAFGEEGEGD YLDDWTVLCN GPYWVRDGEV RFKHSSTEVL LSVTGEQYGR PISGQKEVHG MAQPSQNNYW KAMEGIFMKP SELLKAEAHH AEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6388
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol