Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the SDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Nombre SDC2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Insect
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913569
Ver documentos
enQuireBio™
QP13438-1UG
1 μg 107.00€
1 microgramo
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
15933569
Ver documentos
enQuireBio™
QP13438-5UG
5 μg 161.00€
5 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
15923569
Ver documentos
enQuireBio™
QP13438-50UG
50 μg 1415.00€
50 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
SDC2 Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
Insect
ADPESRAELT SDKDMYLDNS SIEEASGVYP IDDDDYASAS GSGADEDVES PELTTSRPLP KILLTSAAPK VETTTLNIQN KIPAQTKSPE ETDKEKVHLS DSERKMDPAE EDTNVYTEKH SDSLFKRTEH HHHHH