Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCRN1 Protein
A cDNA sequence encoding the SCRN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre SCRN1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13437-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15993559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13437-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15983559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13437-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SCRN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SCRN1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) , 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAPPS YCFVAFPPRA KDGLVVFGKN SARPRDEVQE VVYFSAADHE PESKVECTYI SIDQVPRTYA IMISRPAWLW GAEMGANEHG VCIANEAINT REPAAEIEAL LGMDLVRLGL ERGETAKEAL DVIVSLLEEH GQGGNYFEDA NSCHSFQSAY LIVDRDEAWV LETIGKYWAA EKVTEGVRCI CSQLSLTTKM DAEHPELRSY AQSQGWWTGE GEFNFSEVFS PVEDHLDCGA GKDSLEKQEE SITVQTMMNT LRDKASGVCI DSEFFLTTAS GVSVLPQNRS SPCIHYFTGT PDPSRSIFKP FIFVDDVKLV PKTQSPCFGD DDPAKKEPRF QEKPDRRHEL YKAHEWARAI IESDQEQGRK LRSTMLELEK QGLEAMEEIL TSSEPLDPAE VGDLFYDCVD TEIKFFK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.