missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SCF / C-kit ligand Protein

A DNA sequence encoding the Human SCF / C-kit ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.

114.00€ - 1153.00€

Especificaciones

Nombre SCF / C-kit ligand Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903568 Ver documentos enQuireBio™
QP10344-EC-100UG
100 μg 668.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15913568 Ver documentos enQuireBio™
QP10344-EC-10UG
10 μg 299.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15923568 Ver documentos enQuireBio™
QP10344-EC-250UG
250 μg 1153.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15933568 Ver documentos enQuireBio™
QP10344-EC-2UG
2 μg 114.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

SCF / C-kit ligand Protein
Untagged
Human
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
NP_000890.1
Recombinant Protein
E. coli
EGICRNRVTN NVKDVTKLVA NLPKDYMITL KYVPGMDVLP SHCWISEMVV QLSDSLTDLL DKFSNISEGL SNYSIIDKLV NIVDDLVECV KENSSKDLKK SFKSPEPRLF TPEEFFRIFN RSIDAFKDFV VASETSDCVV SSTLSPEKDS RVSVTKPFML PPVA
4254
Kitlg