Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SART3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SART3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7616-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055521.1
SART3 Protein
Research Use Only
SART3
Recombinant Protein
E. coli
QRKRARAEKK ALKKKKKIRG PEKRGADEDD EKEWGDDEEE QPSKRRRVEN SIPAAGETQN VEVAAGPAGK CAAVDVEPPS KQKEKAASLK RDMPKVLHDS SKDSITVFVS NLPYSMQEPD TKLRPLFEAC GEVVQIRPIF SNRGDFRGYC YVEFKEEKSA LQALEMDRKS VEGRPMFVSP CVDKSKNPDF KVFRYSTSLE KHKLFISGLP FSCTKEELEE ICKAHGTVKD LRLVTNRAGK PKGLAYVEYE NESQASQAVM KMDGMTIKEN IIKVAISNPP QRKVPEKPET RKAPGGPMLL P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9733
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol