Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SARAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SARAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7982-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001271168.1
SARAF Protein
Research Use Only
SARAF
Recombinant Protein
E. coli
SDGQYSPPPY SEYPPFSHRY QRFTNSAGPP PPGFKSEFTG PQNTGHGATS GFGSAFTGQQ GYENSGPGFW TGLGTGGILG YLFGSNRAAT PFSDSWYYPS YPPSYPGTWN RAYSPLHGGS GSYSVCSNSD TKTRTASGYG GTRRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51669
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol