Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAMSN1 Protein
A cDNA sequence encoding the SAMSN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SAMSN1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953489
|
enQuireBio™
QP13412-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933489
|
enQuireBio™
QP13412-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943489
|
enQuireBio™
QP13412-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SAMSN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SAMSN1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLKRKPS NVSEKEKHQK PKRSSSFGNF DRFRNNSLSK PDDSTEAHEG DPTNGSGEQS KTSNNGGGLG KKMRAISWTM KKKVGKKYIK ALSEEKDEED GENAHPYRNS DPVIGTHTEK VSLKASDSMD SLYSGQSSSS GITSCSDGTS NRDSFRLDDD GPYSGPFCGR ARVHTDFTPS PYDTDSLKIK KGDIIDIICK TPMGMWTGML NNKVGNFKFI YVDVISEEEA APKKIKANRR SNSKKSKTLQ EFLERIHLQE YTSTLLLNGY ETLEDLKDIK ESHLIELNIE NPDDRRRLLS AAENFLEEEI IQEQENEPEP LSLSSDISLN KSQLDDCPRD SGCYISSGNS DNGKEDLESE NLSDMVHKII ITEPSD | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |