Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100B Protein
A cDNA sequence encoding the S100B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 6285 |
---|---|
Nombre | S100B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | S100B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933459
|
enQuireBio™
QP13402-GST-2UG |
2 μg |
276.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923459
|
enQuireBio™
QP13402-GST-10UG |
10 μg |
745.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
6285 | |
Research Use Only | |
S100B | |
Human | |
GST | |
S100B is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
S100B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDNDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE |