missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human S100B Protein

A cDNA sequence encoding the S100B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13402-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15993449

  • 3865.29€ / 1 miligramo
Envío estimado: 01-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

6285
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDNDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE
S100B Protein
Research Use Only
S100B
Human
Untagged
S100B is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales