missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human S100A8 Protein

A cDNA sequence encoding the S100A8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13399-HIS-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15923449

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

S100A8 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS MLTELEKALN SIIDVYHKYS LIKGNFHAVY RDDLKKLLET ECPQYIRKKG ADVWFKELDI NTDGAVNFQEMLTELEKALN SIIDVYHKYS LIKGNFHAVY RDDLKKLLET ECPQYIRKKG ADVWFKELDI NTDGAVNFQE FLILVIKMGV AAHKKSHEES HKE
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
S100A8 was filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 100mM NaCl, pH 7.5.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales