missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human S100A3 / S100E Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A3 / S100E, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 1855.00€

Especificaciones

Nombre S100A3 / S100E Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16044720 Ver documentos enQuireBio™
QP6638-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
 
16054720 Ver documentos enQuireBio™
QP6638-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
 
16064720 Ver documentos enQuireBio™
QP6638-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
 
16074720 Ver documentos enQuireBio™
QP6638-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
 
16084720 Ver documentos enQuireBio™
QP6638-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
 
16094720 Ver documentos enQuireBio™
QP6638-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

S100A3 / S100E Protein
GST
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_002951.1
Recombinant Protein
E. coli
ARPLEMS-QA VAAIVCTFQE YAGRCGDKYK LCQAELKELL QKELATWTPT EFRECDYNKF MSVLDTNKDC EVDFVEYVRS LACLCLYCHE YFKDCPSEPP CSQ
6274
S100A3