Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A3 / S100E Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A3 / S100E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6638-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002951.1
S100A3 / S100E Protein
Research Use Only
S100A3
Recombinant Protein
E. coli
ARPLEMS-QA VAAIVCTFQE YAGRCGDKYK LCQAELKELL QKELATWTPT EFRECDYNKF MSVLDTNKDC EVDFVEYVRS LACLCLYCHE YFKDCPSEPP CSQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6274
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol