Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A16 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre S100A16 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13391-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13391-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13391-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
S100A16 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
S100A16 (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 40% glycerol and 0.2M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDCYTELEK AVIVLVENFY KYVSKYSLVK NKISKSSFRE MLQKELNHML SDTGNRKAAD KLIQNLDANH DGRISFDEYW TLIGGITGPI AKLIHEQEQQ SSS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.