Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ryanodine receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ryanodine receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6633-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000531.2
Ryanodine receptor 1 Protein
Research Use Only
RYR1
Recombinant Protein
E. coli
MGDAEGEDEV QFLRTDDEVV LQCSATVLKE QLKLCLAAEG FGNRLCFLEP TSNAQNVPPD LAICCFVLEQ SLSVRALQEM LANTVEAGVE SSQGGGHRTL LYGHAILLRH AHSRMYLSCL TTSRSMTDKL AFDVGLQEDA TGEACWWTMH PASKQRSEGE KVRVGDDIIL VSVSSERYLH LSTASGELQV DASFMQTLWN MNPICSRCEE GFVTGGHVLR LFHGHMDECL TISPADSDDQ RRLVYYEGGA VCTHARSLWR LEPLRISWSG SHLRWGQPLR VRHVTTGQYL ALTEDQGLVV VDASKAHTKA TSFCFRISKE KLDVAPKRDV EGMGPPEIKY GESLCFVQHV ASGLWLTYAA PDPKALRLGV LKKKAMLHQE GHMDDALSLT RCQQEESQAA RMIHSTNGLY NQFIKSLDSF SGKPRGSGPP AGTALPIEGV ILSLQDLIIY FEPPSEDLQH EEKQSKLRSL RNRQSLFQEE GMLSMVLNCI DRLNVYTTAA HFAEFAGEEA AESWKEIVNL LYELLASLIR GNRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6261
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol