Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RXRA Protein
A cDNA sequence encoding the RXRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | RXRA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933379
|
enQuireBio™
QP13378-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953379
|
enQuireBio™
QP13378-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943379
|
enQuireBio™
QP13378-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RXRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 5mM ?-Mercaptoethanol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLGLNGVLKV PAHPSGNMAS FTKHICAICG DRSSGKHYGV YSCEGCKGFF KRTVRKDLTY TCRDNKDCLI DKRQRNRCQY CRYQKCLAMG MKREAVQEER QRGKDRNENE VESTSSANE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |