missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RUVBL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RUVBL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RUVBL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963369
|
enQuireBio™
QP13375-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953369
|
enQuireBio™
QP13375-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943369
|
enQuireBio™
QP13375-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RUVBL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RUVBL1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKIEEVKSTT KTQRIASHSH VKGLGLDESG LAKQAASGLV GQENAREACG VIVELIKSKK MAGRAVLLAG PPGTGKTALA LAIAQELGSK VPFCPMVGSE VYSTEIKKTE VLMENFRRAI GLRIKETKEV YEGEVTELTP CETENPMGGY GKTISHVIIG LKTAKGTKQL KLDPSIFESL QKERVEAGDV IYIEANSGAV KRQGRCDTYA TEFDLEAEEY VPLPKGDVHK KKEIIQDVTL HDLDVANARP QGGQDILSMM GQLMKPKKTE ITDKLRGEIN KVVNKYIDQG IAELVPGVLF VDEVHMLDIE CFTYLHRALE SSIAPIVIFA SNRGNCVIRG TEDITSPHGI PLDLLDRVMI IRTMLYTPQE MKQIIKIRAQ TEGINISEEA LNHLGEIGTK TTLRYSVQLL TPANLLAKIN GKDSIEKEHV EEISELFYDA KSSAKILADQ QDKYMK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |