Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Runt-related transcription factor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Runt-related transcription factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001026850.1
ID de gen (Entrez) 864
Nombre Runt-related transcription factor 3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16084680
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6632-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16004690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6632-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16094680
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6632-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16014690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6632-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16024690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6632-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6632-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001026850.1
Runt-related transcription factor 3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
864
Research Use Only
RUNX3
Recombinant Protein
E. coli
MRIPVDPSTS RRFTPPSPAF PCGGGGGKMG ENSGALSAQA AVGPGGRARP EVRSMVDVLA DHAGELVRTD SPNFLCSVLP SHWRCNKTLP VAFKVVALGD VPDGTVVTVM AGNDENYSAE LRNASAVMKN QVARFNDLRF VGRSGRGKSF TLTITVFTNP TQVATYHRAI KVTVDGPREP RRHRQKLEDQ TKPFPDRFGD LERLRMRVTP STPSPRGSLS TTSHFSSQPQ TPIQGTSELN PFSDPRQFDR SFPTLPTLTE SRFPDPRMHY PGAMSAAFPY SATPSGTSIS SLSVAGMPAT SRFHHTYLPP PYPGAPQNQS GPFQANPSPY HLYYGTSSGS YQFSMVAGSS SGGDRSPTRM LASCTSSAAS VAAGNLMNPS LGGQSDGVEA DGSHSNSPTA LSTPGRMDEA VWRPY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.