Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RTP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre RTP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943359
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13371-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933359
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13371-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923359
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13371-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RTP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RTP4 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVDFWT WEQTFQELIQ EAKPRATWTL KLDGNLQLDC LAQGWKQYQQ RAFGWFRCSS CQRSWASAQV QILCHTYWEH WTSQGQVRMR LFGQRCQKCS WSQYEMPEFS SDSTMRILSN LVQHILKKYY GNGTRKSPEM PVILEVSLEG SHDTANCEAC TLGICGQGLK SCMTKPSKSL LPHLKTGNSS PGIGAVYLAN QAKNQSAEAK EAKGSGYEKL GPSRDPD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.