Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTCA Protein
A cDNA sequence encoding the RTCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8634 |
---|---|
Nombre | RTCA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | RTCA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953349
|
enQuireBio™
QP13368-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943349
|
enQuireBio™
QP13368-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933349
|
enQuireBio™
QP13368-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
8634 | |
Research Use Only | |
RTCA | |
Human | |
His | |
RTCA protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
RTCA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGPRVE VDGSIMEGGG QILRVSTALS CLLGLPLRVQ KIRAGRSTPG LRPQHLSGLE MIRDLCDGQL EGAEIGSTEI TFTPEKIKGG IHTADTKTAG SVCLLMQVSM PCVLFAASPS ELHLKGGTNA EMAPQIDYTV MVFKPIVEKF GFIFNCDIKT RGYYPKGGGE VIVRMSPVKQ LNPINLTERG CVTKIYGRAF VAGVLPFKVA KDMAAAAVRC IRKEIRDLYV NIQPVQEPKD QAFGNGNGII IIAETSTGCL FAGSSLGKRG VNADKVGIEA AEMLLANLRH GGTVDEYLQD QLIVFMALAN GVSRIKTGPV TLHTQTAIHF AEQIAKAKFI VKKSEDEEDA AKDTYIIECQ GIGMTNPNL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |