Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM2B / P53R2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM2B / P53R2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001165948.1
ID de gen (Entrez) 50484
Nombre RRM2B / P53R2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16080541
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7745-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16000551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7745-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16090541
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7745-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16010551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7745-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16020551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7745-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16030551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7745-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001165948.1
RRM2B / P53R2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
50484
Research Use Only
RRM2B
Recombinant Protein
E. coli
MGDPERPEAA GLDQDERSSS DTNESEIKSN EEPLLRKSSR RFVIFPIQYP DIWKMYKQAQ ASFWTAEEVD LSKDLPHWNK LKADEKYFIS HILAFFAASD GIVNENLVER FSQEVQVPEA RCFYGFQILI ENVHSEMYSL LIDTYIRDPK KREFLFNAIE TMPYVKKKAD WALRWIADRK STFGERVVAF AAVEGVFFSG SFAAIFWLKK RGLMPGLTFS NELISRDEGL HCDFACLMFQ YLVNKPSEER VREIIVDAVK IEQEFLTEAL PVGLIGMNCI LMKQYIEFVA DRLLVELGFS KVFQAENPFD FMENISLEGK TNFFEKRVSE YQRFAVMAET TDNVFTLDAD F
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.