Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6630-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084670
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001025.1
RRM2 Protein
Research Use Only
RRM2
Recombinant Protein
E. coli
MLSLRVPLAP ITDPQQLQLS PLKGLSLVDK ENTPPALSGT RVLASKTARR IFQEPTEPKT KAAAPGVEDE PLLRENPRRF VIFPIEYHDI WQMYKKAEAS FWTAEEVDLS KDIQHWESLK PEERYFISHV LAFFAASDGI VNENLVERFS QEVQITEARC FYGFQIAMEN IHSEMYSLLI DTYIKDPKER EFLFNAIETM PCVKKKADWA LRWIGDKEAT YGERVVAFAA VEGIFFSGSF ASIFWLKKRG LMPGLTFSNE LISRDEGLHC DFACLMFKHL VHKPSEERVR EIIINAVRIE QEFLTEALPV KLIGMNCTLM KQYIEFVADR LMLELGFSKV FRVENPFDFM ENISLEGKTN FFEKRVGEYQ RMGVMSSPTE NSFTLDADF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6241
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol