Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RQCD1 Protein
A cDNA sequence encoding the RQCD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RQCD1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943329
|
enQuireBio™
QP13361-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933329
|
enQuireBio™
QP13361-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923329
|
enQuireBio™
QP13361-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RQCD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RQCD1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHSLATAAPV PTTLAQVDRE KIYQWINELS SPETRENALL ELSKKRESVP DLAPMLWHSF GTIAALLQEI VNIYPSINPP TLTAHQSNRV CNALALLQCV ASHPETRSAF LAAHIPLFLY PFLHTVSKTR PFEYLRLTSL GVIGALVKTD EQEVINFLLT TEIIPLCLRI MESGSELSKT VATFILQKIL LDDTGLAYIC QTYERFSHVA MILGKMVLQL SKEPSARLLK HVVRCYLRLS DNPRAREALR QCLPDQLKDT TFAQVLKDDT TTKRWLAQLV KNLQEGQVTD PRGIPLPPQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |