missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RPS3A Protein

A cDNA sequence encoding the RPS3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13357-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15903319

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RPS3A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAVGKN KRLTKGGKKG AKKKVVDPFS KKDWYDVKAP AMFNIRNIGK TLVTRTQGTK IASDGLKGRV FEVSLADLQN DEVAFRKFKL ITEDVQGKNC LTNFHGMDLT RDKMCSMVKK WQTMIEAHVD VKTTDGYLLR LFCVGFTKKR NNQIRKTSYA QHQQVRQIRK KMMEIMTREV QTNDLKEVVN KLIPDSIGKD IEKACQSIYP LHDVFVRKVK MLKKPKFELG KLMELHGEGS SSGKATGDET GAKVERADGY EPPVQESV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RPS3A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales