Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS27A Protein
A cDNA sequence encoding the RPS27A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 2725.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7311; 7314; 6233; 7316 |
---|---|
Nombre | RPS27A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | RPS27A; UBB; UBC; UBA52 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15973309
|
enQuireBio™
QP13356-B-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953309
|
enQuireBio™
QP13356-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943309
|
enQuireBio™
QP13356-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7311; 7314; 6233; 7316 | |
Research Use Only | |
RPS27A; UBB; UBC; UBA52 | |
Human | |
The Ubiquitin protein solution contains 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
RPS27A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli |