missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the RPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RPS2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903309
|
enQuireBio™
QP13354-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993299
|
enQuireBio™
QP13354-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983299
|
enQuireBio™
QP13354-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RPS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RPS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0),10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADDAGA AGGPGGPGGP GMGNRGGFRG GFGSGIRGRG RGRGRGRGRG RGARGGKAED KEWMPVTKLG RLVKDMKIKS LEEIYLFSLP IKESEIIDFF LGASLKDEVL KIMPVQKQTR AGQRTRFKAF VAIGDYNGHV GLGVKCSKEV ATAIRGAIIL AKLSIVPVRR GYWGNKIGKP HTVPCKVTGR CGSVLVRLIP APRGTGIVSA PVPKKLLMMA GIDDCYTSAR GCTATLGNFA KATFDAISKT YSYLTPDLWK ETVFTKSPYQ EFTDHLVKTH TRVSVQRTQA PAVATT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |