Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RPN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre RPN2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13349-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15943289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13349-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15933289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13349-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RPN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RPN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLTPTHYLTK HDVERLKASL DRPFTNLESA FYSIVGLSSL GAQVPDAKKA CTYIRSNLDP SNVDSLFYAA QASQALSGCE ISISNETKDL LLAAVSEDSS VTQIYHAVAA LSGFGLPLAS QEALSALTAR LSKEETVLAT VQALQTASHL SQQADLRSIVEEIEDLVARL DELGGVYLQF EEGLETTALF VAATYKLMDH VGTEPSIKED QVIQLMNAIF SKKNFESLSE AFSVASAAAV LSHNRYHVPV VVVPEGSASD THEQAILRLQ VTNVLSQPLT QATVKLEHAK SVASRATVLQ KTSFTPVGDV FELNFMNVKF SSGYYDFLVE VEGDNRYIANTVELRVKIST EVGITNVDLS TVDKDQSIAP KTTRVTYPAK AKGTFIADSH QNFALFFQLV DVNTGAELTP HQTFVRLHNQ KTGQEVVFVA EPDNKNVYKF ELDTSERKIE FDSASGTYTL YLIIGDATLK NPILWNVADV VIKFPEEEAP STVLSQNLFT PKQEIQHLFR EPEKRPPTV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.