Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPIA Protein
A cDNA sequence encoding the RPIA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 22934
Nombre RPIA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen RPIA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15983259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13340-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15963259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13340-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15973259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13340-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
22934
Research Use Only
RPIA
Human
His
The RPIA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT,40% glycerol, 200mM NaCl, 2mM EDTA and 0.2mM PMSF.
RPIA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQRPGPFSTL YGRVLAPLPG RAGGAASGGG GNSWDLPGSH VRLPGRAQSG TRGGAGNTST SCGDSNSICP APSTMSKAEE AKKLAGRAAV ENHVRNNQVL GIGSGSTIVH AVQRIAERVK QENLNLVCIP TSFQARQLIL QYGLTLSDLD RHPEIDLAID GADEVDADLN LIKGGGGCLT QEKIVAGYAS RFIVIADFRK DSKNLGDQWH KGIPIEVIPM AYVPVSRAVS QKFGGVVELR MAVNKAGPVV TDNGNFILDW KFDRVHKWSE VNTAIKMIPG VVDTGLFINM AERVYFGMQD GSVNMREKPF C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.