Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPE Protein
A cDNA sequence encoding the RPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 6120 |
---|---|
Nombre | RPE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | RPE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953259
|
enQuireBio™
QP13339-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943259
|
enQuireBio™
QP13339-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933259
|
enQuireBio™
QP13339-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
6120 | |
Research Use Only | |
RPE | |
Human | |
His | |
The RPE solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol and 200mM NaCl. |
RPE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGCK IGPSILNSDL ANLGAECLRM LDSGADYLHL DVMDGHFVPN ITFGHPVVES LRKQLGQDPF FDMHMMVSKP EQWVKPMAVA GANQYTFHLE ATENPGALIK DIRENGMKVG LAIKPGTSVE YLAPWANQID MALVMTVEPG FGGQKFMEDM MPKVHWLRTQ FPSLDIEVDG GVGPDTVHKC AEAGANMIVS GSAIMRSEDP RSVINLLRNV CSEAAQKRSL DR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |