Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6618-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002936.1
RPA1 Protein
Research Use Only
RPA1
Recombinant Protein
E. coli
VGQLSEGAIA AIMQKGDTNI KPILQVINIR PITTGNSPPR YRLLMSDGLN TLSSFMLATQ LNPLVEEEQL SSNCVCQIHR FIVNTLKDGR RVVILMELEV LKSAEAVGVK IGNPVPYNEG LGQPQVAPPA PAASPAASSR PQPQNGSSGM GSTVSKAYGA SKTFGKAAGP SLSHTSGGTQ SKVVPIASLT PYQSKWTICA RVTNKSQIRT WSNSRGEGKL FSLELVDESG EIRATAFNEQ VDKFFPLIEV NKVYYFSKGT LKIANKQFTA VKNDYEMTFN NETSVMPCED DHHLPTVQFD FTGIDDLENK SKDSLVDIIG ICKSYEDATK ITVRSNNREV AKRNIYLMDT SGKVVTATLW GEDADKFDGS RQPVLAIKGA RVSDFGGRSL SVLSSSTIIA NPDIPEAYKL RGWFDAEGQA LDGVSISDLK SGGVGGSNTN WKTLYEVKSE NLGQGDKPDY FSSVATVVYL RKENCMYQAC PTQDCNKKVI DQQNGLYRCE KCDTEFPNFK YRMILSVNIA DFQENQWVTC FQESAEAILG QNAAYLGELK DKNEQAFEEV FQNANFRSFI FRVRVKVETY NDESRIKATV MDVKPVDYRE YGRRLVMSIR RSALM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6117
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol