missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RPA1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6618-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054590

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002936.1
RPA1 Protein
Research Use Only
RPA1
Recombinant Protein
E. coli
VGQLSEGAIA AIMQKGDTNI KPILQVINIR PITTGNSPPR YRLLMSDGLN TLSSFMLATQ LNPLVEEEQL SSNCVCQIHR FIVNTLKDGR RVVILMELEV LKSAEAVGVK IGNPVPYNEG LGQPQVAPPA PAASPAASSR PQPQNGSSGM GSTVSKAYGA SKTFGKAAGP SLSHTSGGTQ SKVVPIASLT PYQSKWTICA RVTNKSQIRT WSNSRGEGKL FSLELVDESG EIRATAFNEQ VDKFFPLIEV NKVYYFSKGT LKIANKQFTA VKNDYEMTFN NETSVMPCED DHHLPTVQFD FTGIDDLENK SKDSLVDIIG ICKSYEDATK ITVRSNNREV AKRNIYLMDT SGKVVTATLW GEDADKFDGS RQPVLAIKGA RVSDFGGRSL SVLSSSTIIA NPDIPEAYKL RGWFDAEGQA LDGVSISDLK SGGVGGSNTN WKTLYEVKSE NLGQGDKPDY FSSVATVVYL RKENCMYQAC PTQDCNKKVI DQQNGLYRCE KCDTEFPNFK YRMILSVNIA DFQENQWVTC FQESAEAILG QNAAYLGELK DKNEQAFEEV FQNANFRSFI FRVRVKVETY NDESRIKATV MDVKPVDYRE YGRRLVMSIR RSALM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6117
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales