Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ropporin-1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ropporin-1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6614-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001012337.1
Ropporin-1B Protein
Research Use Only
ROPN1B
Recombinant Protein
Yeast
MWKVVNLPTD LFNSVMNVGR FTEEIEWLKF LALACSALGV TITKTLKIVC EVLSCDHNGG LPRIPFSTFQ FLYTYIAEVD GEICASHVSR MLNYIEQEVI GPDGLITVND FTQNPRVWLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
152015
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol