Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNMTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RNMTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RNMTL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933249
|
enQuireBio™
QP13335-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923249
|
enQuireBio™
QP13335-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913249
|
enQuireBio™
QP13335-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RNMTL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RNMTL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALVRP ARFVVRPLLQ VVQAWDLDAR RWVRALRRSP VKVVFPSGEV VEQKRAPGKQ PRKAPSEASA QEQREKQPLE ESASRAPSTW EESGLRYDKA YPGDRRLSSV MTIVKSRPFR EKQGKILLEG RRLISDALKA GAVPKMFFFS RLEYLKELPV DKLKGVSLIK VKFEDIKDWS DLVTPQGIMG IFAKPDHVKM TYPKTQLQHS LPLLLICDNL RDPGNLGTIL RSAAGAGCSK VLLTKGCVDA WEPKVLRAGM GAHFRMPIIN NLEWETVPNY LPPDTRVYVA DNCGLYAQAE MSNKASDHGW VCDQRVMKFH KYEEEEDVET GASQDWLPHV EVQSYDSDWT EAPAAVVIGG ETYGVSLESL QLAESTGGKR LLIPVVPGVD SLNSAMAASI LLFEGKRQLR GRAEDLSRDR SYH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |