Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNASE3 Protein
A cDNA sequence encoding the RNASE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre RNASE3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943209
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13323-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15953209
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13323-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923209
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13323-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933209
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13323-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15963209
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13323-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RNASE3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RNASE3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
ADPRPPQFTR AQWFAIQHIS LNPPRCTIAM RAINNYRWRC KNQNTFLRTT FANVVNVCGN QSIRCPHNRT LNNCHRSRFR VPLLHCDLIN PGAQNISNCR YADRPGRRFY VVACDNRDPR DSPRYPVVPV HLDTTIHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.