missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RNA-binding protein 14 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RNA-binding protein 14, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7964-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16051871

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001185765.1
RNA-binding protein 14 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
100526737
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RBM14
Recombinant Protein
E. coli
MKIFVGNVDG ADTTPEELAA LFAPYGTVMS CAVMKQFAFV HMRENAGALR AIEALHGHEL RPGRALVVEM SRPRPLNTWK IFVGNVSAAC TSQELRSLFE RRGRVIECDV VKDYAFVHME KEADAKAAIA QLNGKEVKGK RINVELSTKG QKKGPGLAVQ SGDKTKKPGA GDTAFPGTGG FSATFDYQQA FGNSTGGFDG QARQPTPPFF GRDRSPLRRS PPRASYVAPL TAQPATYRAQ PSVSLGAAYR AQPSASLGVG YRTQPMTAQA ASYRAQPSVS LGAPYRGQLA SPSSQSAAAS SLGPYGGAQP SASALSSYGG QAAAASSLNS YGAQGSSLAS YGNQPSSYGA QAASSYGVRA AASSYNTQGA ASSLGSYGAQ AASYGAQSAA SSLAYGAQAA SYNAQPSASY NAQSAPYAAQ QAASYSSQPA AYVAQPATAA AYASQPAAYA AQATTPMAGS YGAQPVVQTQ LNSYGAQASM GLSGSYGAQS AAAATGSYGA AAAYGAQPSA TLAAPYRTQS SASLAASYAA QQHPQAAASY RGQPGNAYDG AGQPSAAYLS MSQGAVANAN STPPPYERTR LSPPRASYDD PYKKAVAMSK RYGSDRRLAE LSDYRRLSES QLSFRRSPTK SSLDYRRLPD AHSDYARYSG SYNDYLRAAQ MHSGYQRRM
Videos
Documentos