Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RLN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre RLN2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15973199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13322-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15903209
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13322-HIS-EC-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15983199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13322-HIS-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15993199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13322-HIS-50UG
50 μg
1515.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15963199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13322-HIS-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RLN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RLN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDSWMEEV IKLCGRELVR AQIAICGMST WSKRSLSQED APQTPRPVAE IVPSFINKDT ETINMMSEFV ANLPQELKLT LSEMQPALPQ LQQHVPVLKD SSLLFEEFKK LIRNRQSEAA DSSPSELKYL GLDTHSRKKR QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.