missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RLBP1 Protein

A cDNA sequence encoding the RLBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13321-HIS-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15913199

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RLBP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEGVGT FRMVPEEEQE LRAQLEQLTT KDHGPVFGPC SQLPRHTLQK AKDELNEREE TREEAVRELQ EMVQAQAASG EELAVAVAER VQEKDSGFFL RFIRARKFNV GRAYELLRGY VNFRLQYPEL FDSLSPEAVR CTIEAGYPGV LSSRDKYGRV VMLFNIENWQ SQEITFDEIL QAYCFILEKL LENEETQING FCIIENFKGF TMQQAASLRT SDLRKMVDML QDSFPARFKA IHFIHQPWYF TTTYNVVKPF LKSKLLERVF VHGDDLSGFY QEIDENILPS DFGGTLPKYD GKAVAEQLFG PQAQAENTAF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RLBP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales