Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ripk3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ripk3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006862.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11035 |
Nombre | Ripk3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16099051
|
enQuireBio™
QP9945-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039061
|
enQuireBio™
QP9945-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16009061
|
enQuireBio™
QP9945-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16029061
|
enQuireBio™
QP9945-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049061
|
enQuireBio™
QP9945-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16019061
|
enQuireBio™
QP9945-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006862.2 | |
Ripk3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11035 | |
Research Use Only | |
Ripk3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSCVKLWPSG APAPLVSIEE LENQELVGKG GFGTVFRAQH RKWGYDVAVK IVNSKAISRE VKAMASLDNE FVLRLEGVIE KVNWDQDPKP ALVTKFMENG SLSGLLQSQC PRPWPLLCRL LKEVVLGMFY LHDQNPVLLH RDLKPSNVLL DPELHVKLAD FGLSTFQGGS QSGTGSGEPG GTLGYLAPEL FVNVNRKAST ASDVYSFGIL MWAVLAGREV ELPTEPSLVY EAVCNRQNRP SLAELPQAGP ETPGLEGLKE LMQLCWSSEP KDRPSFQECL PKTDEVFQMV ENNMNAAVST VKDFLSQLRS SNRRFSIPES GQGGTEMDGF RRTIENQHSR NDVMVSEWLN KLNLEEPPSS VPKKCPSLTK RSRAQEEQVP QAWTAGTSSD SMAQPPQTPE TSTFRNQMPS PTSTGTPSPG PRGNQGAERQ GMNWSCRTPE PNPVTGRPLV NIYNCSGVQV GDNNYLTMQQ TTALPTWGLA PSGKGRGLQH PPPVGSQEGP KDPEAWSRPQ GWYNHSGK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |