missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RIPK2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RIPK2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6609-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054520

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_003812.1
RIPK2 Protein
Research Use Only
RIPK2
Recombinant Protein
E. coli
MNGEAICSAL PTIPYHKLAD LRYLSRGASG TVSSARHADW RVQVAVKHLH IHTPLLDSER KDVLREAEIL HKARFSYILP ILGICNEPEF LGIVTEYMPN GSLNELLHRK TEYPDVAWPL RFRILHEIAL GVNYLHNMTP PLLHHDLKTQ NILLDNEFHV KIADFGLSKW RMMSLSQSRS SKSAPEGGTI IYMPPENYEP GQKSRASIKH DIYSYAVITW EVLSRKQPFE DVTNPLQIMY SVSQGHRPVI NEESLPYDIP HRARMISLIE SGWAQNPDER PSFLKCLIEL EPVLRTFEEI TFLEAVIQLK KTKLQSVSSA IHLCDKKKME LSLNIPVNHG PQEESCGSSQ LHENSGSPET SRSLPAPQDN DFLSRKAQDC YFMKLHHCPG NHSWDSTISG SQRAAFCDHK TTPCSSAIIN PLSTAGNSER LQPGIAQQWI QSKREDIVNQ MTEACLNQSL DALLSRDLIM KEDYELVSTK PTRTSKVRQL LDTTDIQGEE FAKVIVQKLK DNKQMGLQPY PEILVVSRSP SLNLLQNKSM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8767
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales