Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RING-box protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RING-box protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6613-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001188299.1
RING-box protein 1
Research Use Only
RNF7
Recombinant Protein
E. coli
ADVEDGEETC ALASHSGSSG SKSGGDKMFS LKKWNAVAMW SWDVECDTCA ICRVQVMDAC LRCQAENKQE DCVVVWGECN HSFHNCCMSL WVKQNNRCPL CQQDWVVQRI GK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9616
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol