Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease UK114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease UK114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6182-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005827.1
Ribonuclease UK114 Protein
Research Use Only
HRSP12
Recombinant Protein
E. coli
SSLIRRVIST AKAPGAIGPY SQAVLVDRTI YISGQIGMDP SSGQLVSGGV AEEAKQALKN MGEILKAAGC DFTNVVKTTV LLADINDFNT VNEIYKQYFK SNFPARAAYQ VAALPKGSRI EIEAVAIQGP LTTASL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10247
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol