Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease P protein subunit p29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease P protein subunit p29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6514-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006618.1
Ribonuclease P protein subunit p29 Protein
Research Use Only
POP4
Recombinant Protein
E. coli
MKSVIYHALS QKEANDSDVQ PSGAQRAEAF VRAFLKRSTP RMSPQAREDQ LQRKAVVLEY FTRHKRKEKK KKAKGLSARQ RRELRLFDIK PEQQRYSLFL PLHELWKQYI RDLCSGLKPD TQPQMIQAKL LKADLHGAII SVTKSKCPSY VGITGILLQE TKHIFKIITK EDRLKVIPKL NCVFTVETDG FISYIYGSKF QLRSSERSAK KFKAKGTIDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10775
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol