Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOQ Protein
A cDNA sequence encoding the RHOQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre RHOQ Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15963189
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13319-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15943189
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13319-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15953189
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13319-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RHOQ Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RHOQ protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAHGPGA LMLKCVVVGD GAVGKTCLLM SYANDAFPEE YVPTVFDHYA VSVTVGGKQY LLGLYDTAGQ EDYDRLRPLS YPMTDVFLIC FSVVNPASFQ NVKEEWVPEL KEYAPNVPFL LIGTQIDLRD DPKTLARLND MKEKPICVEQ GQKLAKEIGA CCYVECSALT QKGLKTVFDE AIIAILTPKK HTVKKRIGSR CINCC
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.