Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho GDP-dissociation inhibitor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001172006.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 396 |
Nombre | Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033921
|
enQuireBio™
QP8308-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16083921
|
enQuireBio™
QP8308-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043921
|
enQuireBio™
QP8308-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063921
|
enQuireBio™
QP8308-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073921
|
enQuireBio™
QP8308-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053921
|
enQuireBio™
QP8308-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001172006.1 | |
Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
396 | |
Research Use Only | |
ARHGDIA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEQEPTAEQL AQIAAENEED EHSVNYKPPA QKSIQEIQEL DKDDESLRKY KEALLGRVAV SADPNVPNVV VTGLTLVCSS APGPLELDLT GDLESFKKQS FVLKEGVEYR IKISFRVNRE IVSGMKYIQH TYRKGVKIDK TDYMVGSYGP RAEEYEFLTP VEEAPKGMLA RGSYSIKSRF TDDDKTDHLS WEWNLTIKKD WKD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |