Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho GDP-dissociation inhibitor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8308-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001172006.1
Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Protein
Research Use Only
ARHGDIA
Recombinant Protein
E. coli
AEQEPTAEQL AQIAAENEED EHSVNYKPPA QKSIQEIQEL DKDDESLRKY KEALLGRVAV SADPNVPNVV VTGLTLVCSS APGPLELDLT GDLESFKKQS FVLKEGVEYR IKISFRVNRE IVSGMKYIQH TYRKGVKIDK TDYMVGSYGP RAEEYEFLTP VEEAPKGMLA RGSYSIKSRF TDDDKTDHLS WEWNLTIKKD WKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol