missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RGS1 Protein

A cDNA sequence encoding the RGS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 5450.00€

Especificaciones

Nombre RGS1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15973149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13306-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15963149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13306-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15953149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13306-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RGS1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RGS1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRAAAI STPKLDKMPG MFFSANPKEL KGTTHSLLDD KMQKRRPKTF GMDMKAYLRS MIPHLESGMK SSKSKDVLSA AEVMQWSQSL EKLLANQTGQ NVFGSFLKSE FSEENIEFWL ACEDYKKTES DLLPCKAEEI YKAFVHSDAA KQINIDFRTR ESTAKKIKAP TPTCFDEAQK VIYTLMEKDS YPRFLKSDIY LNLLNDLQAN SLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications