missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGN Protein
A cDNA sequence encoding the RGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RGN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943149
|
enQuireBio™
QP13305-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933149
|
enQuireBio™
QP13305-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923149
|
enQuireBio™
QP13305-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RGN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RGN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2M Urea and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSIKIECVL PENCRCGESP VWEEVSNSLL FVDIPAKKVC RWDSFTKQVQ RVTMDAPVSS VALRQSGGYV ATIGTKFCAL NWKEQSAVVL ATVDNDKKNN RFNDGKVDPA GRYFAGTMAE ETAPAVLERH QGALYSLFPD HHVKKYFDQV DISNGLDWSL DHKIFYYIDS LSYSVDAFDY DLQTGQISNR RSVYKLEKEE QIPDGMCIDA EGKLWVACYN GGRVIRLDPV TGKRLQTVKL PVDKTTSCCF GGKNYSEMYV TCARDGMDPE GLLRQPEAGG IFKITGLGVK GIAPYSYAG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |