Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REXO1 Protein
A cDNA sequence encoding the REXO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre REXO1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13302-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15943139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13302-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15933139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13302-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
REXO1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The REXO1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSIYAL DCEMSYTTYG LELTRVTVVD TDVHVVYDTF VKPDNEIVDY NTRFSGVTEA DLADTSVTLR DVQAVLLSMF SADTILIGHS LESDLLALKV IHSTVVDTSV LFPHRLGLPY KRSLRNLMAD YLRQIIQDNV DGHSSSEDAG ACMHLVIWKV REDAKTKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.