Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinoschisin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinoschisin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6631-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000321.1
Retinoschisin Protein
Research Use Only
RS1
Recombinant Protein
E. coli
STEDEGEDPW YQKACKCDCQ GGPNALWSAG ATSLDCIPEC PYHKPLGFES GEVTPDQITC SNPEQYVGWY SSWTANKARL NSQGFGCAWL SKFQDSSQWL QIDLKEIKVI SGILTQGRCD IDEWMTKYSV QYRTDERLNW IYYKDQTGNN RVFYGNSDRT STVQNLLRPP IISRFIRLIP LGWHVRIAIR MELLECVSKC A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6247
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol