Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinol-binding protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6588-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004155.2
Retinol-binding protein 1
Research Use Only
RBP2
Recombinant Protein
E. coli
TRDQNGTWEM ESNENFEGYM KALDIDFATR KIAVRLTQTK VIDQDGDNFK TKTTSTFRNY DVDFTVGVEF DEYTKSLDNR HVKALVTWEG DVLVCVQKGE KENRGWKQWI EGDKLYLELT CGDQVCRQVF KKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5948
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol