Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinal dehydrogenase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinal dehydrogenase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8968-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193826.1
Retinal dehydrogenase 2 Protein
Research Use Only
ALDH1A2
Recombinant Protein
Yeast
MTSSKIEMPG EVKADPAALM ASLHLLPSPT PNLEIKYTKI FINNEWQNSE SGRVFPVYNP ATGEQVCEVQ EADKADIDKA VQAARLAFSL GSVWRRMDAS ERGRLLDKLA DLVERDRAVL ATMESLNGGK PFLQAFYVDL QGVIKTFRYY AGWADKIHGM TIPVDGDYFT FTRHEPIGVC GQIIPWNFPL LMFAWKIAPA LCCGNTVVIK PAEQTPLSAL YMGALIKEAG FPPGVINILP GYGPTAGAAI ASHIGIDKIA FTGSTEVGKL IQEAAGRSNL KRVTLELGGK SPNIIFADAD LDYAVEQAHQ GVFFNQGQCC TAGSRIFVEE SIYEEFVRRS VERAKRRVVG SPFDPTTEQG PQIDKKQYNK ILELIQSGVA EGAKLECGGK GLGRKGFFIE PTVFSNVTDD MRIAKEEIFG PVQEILRFKT MDEVIERANN SDFGLVAAVF TNDINKALTV SSAMQAGTVW INCYNALNAQ SPFGGFKMSG NGREMGEFGL REYSEVKTVT VKIPQKNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8854
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol